Learn More
Tertbutylwasserstoffmalonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11346659
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
tert-Butyl hydrogen malonate may be used in the preparation of dendritic precursor to asymmetric methanofullerenes, hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexanoic acid, hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-oxopropanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Wasserstoffmalonat kann bei der Herstellung von dendritischen Vorläufern zu asymmetrischen Methanofullerenen, Hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-Oxohexanosäure, Hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-Oxopropanosäure verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut verschlossenen Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 40052-13-9
Summenformel C7H12O4
Molekulargewicht (g/mol) 160.169
MDL-Nummer MFCD00191886
InChI-Schlüssel NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, malonic acid mono-tert-butyl ester, mono-tert-butyl malonate, 2-tert-butoxycarbonyl acetic acid, tert-butyl hydrogen malonate, mono-t-butyl malonate, pubchem13754, malonicacidmono-tert-butylester, malonic acid mono t-butyl ester
PubChem CID 545853
IUPAC-Name 3-[(2-Methylpropan-2-yl)oxy]-3-Oxopropansäure
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl hydrogen malonate
Schmelzpunkt 19°C to 20°C
Dichte 1.04
Siedepunkt 90°C (2 mmHg)
Flammpunkt 91°C (195°F)
Brechungsindex 1.426
Menge 25 g
Beilstein 1765457
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol.
Formelmasse 160.17
Reinheit (%) 96%