Learn More
tert-Butylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11469903
tert-Butylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469903
250 mL
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
1000 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11469903
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13004.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
tert-Butyl chloride plays an important role as a starting material to perform nucleophilic substitution reactions in order to prepare alcohol and alkoxides salts. It is used as an alkylating agent for the introduction of tert-butyl group and is also involved in Friedel-Crafts reactions. It is employed as an intermediate for the synthesis of agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butylchlorid spielt eine wichtige Rolle als Ausgangsmaterial für die Durchführung nukleophiler Substitutionsreaktionen zur Herstellung von Alkohol- und Alkoxidsalzen. Es wird als Alkylierungsmittel für die Einführung der tert-Butylgruppe verwendet und ist auch an Friedel-Crafts-Reaktionen beteiligt. Es wird als Zwischenprodukt für die Synthese von Agrochemikalien und Pharmazeutika eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Benzol, Chloroform und Ether. Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 507-20-0
Summenformel C4H9Cl
Molekulargewicht (g/mol) 92.566
MDL-Nummer MFCD00000816
InChI-Schlüssel NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
IUPAC-Name 2-Chlor-2-Methylpropan
SMILES CC(C)(C)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl chloride
Schmelzpunkt -26°C
Dichte 0.846
Siedepunkt 50°C to 52°C
Flammpunkt −27°C (−16°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.3848
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1127
Beilstein 1730872
Merck Index 14,1562
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Formelmasse 92.57
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10250834 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA13004.AP,A13004.AK,A13004.AU
Chargennummer10248014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/09/2023 Catalog NumberA13004.AP,A13004.AK,A13004.AU
Chargennummer10247300 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/07/2023 Catalog NumberA13004.AP,A13004,A13004.AK,A13004.AU
Chargennummer10237364 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA13004.AP,A13004.AK,A13004.AU
Chargennummer10179231 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13004.AP,A13004.AK,A13004.AU
compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: tert-Butyl chloride
Name des Produkts
tert-Butylchlorid, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >