Learn More
tert-Butyl-carbamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10568323
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4248-19-5
Summenformel C5H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 117.15
InChI-Schlüssel LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
PubChem CID 77922
IUPAC-Name tert-Butylcarbamat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl carbamate
Schmelzpunkt 105.0°C to 109.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NCO2C(CH3)3
Beilstein 03,II,26
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Menge 5 g
Formelmasse 117.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Nadeln
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • tert-Butyl carbamate