Learn More
tert-Butyl-carbamat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl carbamate |
Schmelzpunkt | 105.0°C to 109.0°C |
Farbe | Weiß bis gelb |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |
Infrarotspektrum | Echt |
Strukturformel | H2NCO2C(CH3)3 |
Beilstein | 03,II,26 |
Verpackung | Glasflasche |
Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble |
Formelmasse | 117.15 |