Learn More
Tert-Butylalkohol, wasserfrei, 99.5 %, verpackt unter Argon in wiederverschließbaren ChemSeal™-Flaschen, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334827
Click to view available options
Menge:
50 mL
250 mL
1 L
4 x 1 L
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
4 Liter
50 Milliliter
Artikelnummer. 11334827
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041857.K2
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and an ethanol denaturant. It is an active ingredient in paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Unter Argonatmosphäre verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butyl alcohol
Namenshinweis Anhydrous
Schmelzpunkt 25°C
Farbe Farblos
Dichte 0.786 g/mL
Siedepunkt 83°C
Flammpunkt 11°C (52°F)
Prozentgehaltsbereich 99.8%
Verpackung ChemSeal™ Flaschen
Strukturformel (CH3)3COH
Brechungsindex 1.387
Menge 1 L
UN-Nummer UN1120
Beilstein 906698
Merck Index 14,1542
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit