Learn More
Tert-Butyl-acetoacetat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
tert-Butyl acetoacetate is used as intermediate for the syntheses of different organic chemicals. Raw material in pharmaceutical Industry, In agrochemical industry. Reagent for Acyloin synthesis and ?,β - unsaturated ketones synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tert-Butyl-Acetoacetat wird als Zwischenprodukt für die Synthese verschiedener organischer Chemikalien verwendet. Rohstoffe in der pharmazeutischen Industrie, in der agrochemischen Industrie. Reagenz für die Acyloinsynthese und ∞,β - ungesättigte Ketonsynthese.
Löslichkeit
In Wasser löslich (9 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
Tert-Butyl-Acetoacetat wird als Zwischenprodukt für die Synthese verschiedener organischer Chemikalien verwendet. Rohstoffe in der pharmazeutischen Industrie, in der agrochemischen Industrie. Reagenz für die Acyloinsynthese und ∞,β - ungesättigte Ketonsynthese.
Löslichkeit
In Wasser löslich (9 g/l).
Hinweise
Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl acetoacetate |
Schmelzpunkt | -38°C |
Dichte | 0.961 |
pH | 5.7 |
Siedepunkt | 71°C to 72°C (11 mmHg) |
Flammpunkt | 76°C (169°F) |
Geruch | Pleasant |
Brechungsindex | 1.42 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 1680303 |