Learn More
tert-Butyl4-(4-formylbenzyl)-piperazin-1-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | tert-Butyl 4-(4-formylbenzyl)piperazine-1-carboxylate |
Prozentgehaltsbereich | 95% |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 304.39 |
Reinheit (%) | 95% |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
tert-Butyl4-(4-formylbenzyl)-piperazin-1-carboxylat, 95 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur