Learn More
Tert-Butyl (3R)-3-amino-3-Phenylpropanoat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
165.00 € - 486.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 161671-34-7 |
---|---|
Molekulargewicht (g/mol) | 221.3 |
MDL-Nummer | MFCD00798309 |
InChI-Schlüssel | TYYCBAISLMKLMT-LLVKDONJSA-N |
Synonym | tert-butyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, r-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, 3r-3-phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl-3r-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, br, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, br |
PubChem CID | 2733824 |
IUPAC-Name | tert-Butyl-(3R)-3-amino-3-phenylpropanoat |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10057592
|
Thermo Scientific Acros
337882500 |
250 mg |
165.00 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
10464415
|
Thermo Scientific Acros
337880010 |
1 g |
486.00 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
161671-34-7 | |
MFCD00798309 | |
tert-butyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, r-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, 3r-3-phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl-3r-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, br, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, br | |
tert-Butyl-(3R)-3-amino-3-phenylpropanoat |
221.3 | |
TYYCBAISLMKLMT-LLVKDONJSA-N | |
2733824 | |
CC(C)(C)OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N |
Spezifikation
tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate | |
161671-34-7 | |
Echt | |
C13H19NO2 | |
1.4960 to 1.498 | |
+ 17 | |
TYYCBAISLMKLMT-LLVKDONJSA-N | |
tert-Butyl-(3R)-3-amino-3-phenylpropanoat | |
221.3 | |
221.3 | |
Leicht viskose Flüssigkeit |
97% | |
Farblos bis Gelb | |
97% | |
Glasflasche | |
MFCD00798309 | |
tert-butyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, r-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, 3r-3-phenyl-beta-alanine tert-butyl ester, 1,1-dimethylethyl 3r-3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl-3r-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, br, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, br | |
CC(C)(C)OC(=O)CC(C1=CC=CC=C1)N | |
+ 17.00 (20.00°C c=1,CHCl3) | |
2733824 | |
97% |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Verursacht schwere Augenschäden.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Gefahr
- tert-Butyl (3R)-3-amino-3-phenylpropanoate
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.