Learn More
Tert-Butanol, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10775361
Tert-Butanol, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10775361
2.5 L, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Kunststoff-Fass
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10775361
Marke: Thermo Scientific Acros 107710025
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-65-0
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
MDL-Nummer MFCD00004464
InChI-Schlüssel DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcoholMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC-Name 2-Methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material tert-Butanol
Schmelzpunkt 25.0°C to 25.5°C
Farbe Farblos
Dichte 0.7800g/mL
Siedepunkt 83.0°C
Menge 2.5 L
Flammpunkt 11°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Brechungsindex 1.3860 to 1.3880
Prozentgehaltsbereich 99.5%
Rückstand nach Verdampfung 0.1% max.
Relative Dichte 0.78
Strukturformel (CH3)3COH
Viskosität 3.35 mPa.s (30°C)
Beilstein 01, 379
Wasser 0.03% max. (K.F.)
Merck Index 15, 1544
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Formelmasse 74.12
Reinheit (%) 99.5%
Güte Extrarein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2401974 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Chargennummer2497683 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Chargennummer2230531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Chargennummer2346570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
Chargennummer1999465 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2025 Catalog Number107710100,107710010,107710025
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • tert-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Tert-Butanol, 99.5 %, reinst, Thermo Scientific Chemicals >