Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth (Pulver/Molekulargenetik)
Angereichertes Medium, das mit Glycerin bei der Kultivierung rekombinanter Stämme von Escherichia coli verwendet wird.
23.18 € - 859.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | 4 °C |
---|---|
Form | Pulver |
Güte | Molekulargenetik |
Medientyp | Terrific Broth (TB) |
Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackungsart | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10041363
|
Fisher BioReagents™
BP2468-500 |
500 g | Poly-Flasche | N/A | |||||
10173243
|
Fisher BioReagents™
BP2468-100 |
100 g | Poly-Flasche | N/A | |||||
10513325
|
Fisher BioReagents™
BP2468-2 |
2000 g | Poly-Flasche | N/A | |||||
10583145
|
Fisher BioReagents™
BP2468-10 |
10,000 g | Poly-Eimer | N/A | |||||
Beschreibung
Verwendung der Formulierung: 50.8 g/l
Spezifikation
4 °C | |
Molekulargenetik | |
Mikrobiologische Medien |
Pulver | |
Terrific Broth (TB) | |
Züchtung rekombinanter E. coli-Stämme |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Broth Miller