Learn More
Thermo Scientific Chemicals Terrific Broth
Beschreibung
Terrific Broth (TB) is used with glycerol in cultivating recombinant strains of Escherichia coli. Terrific Broth II is a rich nutrient media for propagation of Escherichia coli for purposes of strain maintenance, cloning, protein expression. It is certified for plasmid and other bacterial cultures in liquid medium. Higher cell densities are achieved using Terrific Broth in comparison to traditional LB Broth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• Terrific Bouillon ist ein Nährmedium, das hauptsächlich aus Pepton, Hefeextrakt, Glycerin (als Kohlenstoffquelle), Aminosäuren und wasserlöslichen Vitaminen besteht.
Verwendung
• Terrific Bouillon ist ein stark angereichertes Medium, das mit Glycerin zur Bakterienkultivierung verwendet wird, einschließlich Escherichia coli und rekombinanter Stämme.
•Terrific Bouillon Medium wird häufig für die Erhaltung von Bakterienstämmen, für das Klonen und für die Proteinexpression verwendet.
•Es ist ein zertifiziertes Medium für Plasmid- und andere Bakterienkulturen in einem flüssigen Medium.
• Mit diesem Medium wird eine höhere Zelldichte im Vergleich zum herkömmlichen LB-Bouillon erzielt
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Pulver |
| Verpackungsart | Glasflasche |
| Menge | 500 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch; feuchtigkeitsempfindlich |