Learn More
Gibco™ Terrific Broth
Terrific Bouillon (TB)
Marke: Gibco™ A1374301
40.64 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24364" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Gibco™ Terrific Broth ist ein gebrauchsfertiges flüssiges Nährmedium für bakterielle Kulturen. Unser filtersterilisiertes Gibco™ Terrific Broth eignet sich für nahezu alle Anwendungen, die eine Bakterienkultivierung im flüssigen Nährmedium erfordern, beispielsweise Protein-Expression, Klonierung und Expansion.Rezeptur von Terrific Broth
Terrific Broth ist ein nährstoffreiches Bakterienmedium für ein Wachstum mit höherer Dichte und die Aufrechterhaltung rekombinanter Escherichia coli (E. coli)-Stämme.
Rezeptur pro Liter:
11,8 g Trypton
23,6 g Hefeextrakt
9,4 g Dikaliumhydrogenphosphat
2,2 g Kaliumdihydrogenphosphat
4 ml Glycerin (0,4 %)
Gebrauchsfertiges Medium in optimierten Gibco™ Flaschen
Jede Flasche Gibco™ Terrific Broth ist filtersterilisiert und gebrauchsfertig, bereitgestellt in ergonomischen Gibco™ Medienflaschen mit schräger Öffnung zum vereinfachten Pipettieren.
Nur für Forschungszwecke Nicht für therapeutische oder diagnostische Zwecke bei Menschen und Tieren.
Spezifikation
Escherichia coli | |
TB | |
Bouillon | |
E. coli | |
Raumtemperatur |
1 Liter Terrific Broth, flüssig; bei Raumtemperatur lagern | |
Gebrauchsfertig | |
Steril | |
1 L |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gibco™ Terrific Broth > 1 l
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur