Learn More
α-Terpineol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15214704
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
2.5 kg
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 98-55-5
Summenformel C10H18O
Molekulargewicht (g/mol) 154.25
MDL-Nummer MFCD00001557
InChI-Schlüssel WUOACPNHFRMFPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpineol, terpineol, p-menth-1-en-8-ol, 2-4-methylcyclohex-3-en-1-yl propan-2-ol, dl-alpha-terpineol, 1-p-menthen-8-ol, 1-menthene-8-ol, terpineol schlechthin, carvomenthenol, terpenol
PubChem CID 17100
ChEBI CHEBI:22469
IUPAC-Name 2-(4-Methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol
SMILES CC1=CCC(CC1)C(C)(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Terpineol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 97.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 31.0°C to 34.0°C
Farbe Farblos
Dichte 0.9370g/mL
Siedepunkt 214.0°C to 224.0°C
Flammpunkt 90°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97% min. (GC)
Brechungsindex 1.4800 to 1.4830
Menge 2.5 kg
Beilstein 06,II,66
Merck Index 15,9313
Relative Dichte 0.937
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in organic solvents , diethyl ether,, ethanol, benzene, propylene glycol
Formelmasse 154.25
Reinheit (%) 97+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.