Learn More
α-Terpinen, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10561651
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 99-86-5
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00001534
InChI-Schlüssel YHQGMYUVUMAZJR-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-terpinene, p-mentha-1,3-diene, terpilene, 1-isopropyl-4-methyl-1,3-cyclohexadiene, 1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-1-methylethyl, alpha-terpinen, 1-methyl-4-1-methylethyl-1,3-cyclohexadiene, 1-methyl-4-isopropylcyclohexadiene-1,3, .alpha.-terpinen, .alpha.-terpinene
PubChem CID 7462
ChEBI CHEBI:10334
IUPAC-Name 1-Methyl-4-propan-2-ylcyclohexa-1,3-dien
SMILES CC(C)C1=CC=C(C)CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α-Terpinene
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8370g/mL
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4770 to 1.479
Menge 100 mL
Beilstein 05, 126
Merck Index 14, 9170
Relative Dichte 0.837
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,ether
Formelmasse 136.24
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • alpha-Terpinene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.