missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Liebisch™ Metallblockthermostat Thermobil Mini TM-M-130-24 130°C

Metallblock-Thermostat kombiniert mit einem patentierten Multiplex-Ventildepot für überlegene Verdampfungsprozesse. Liebisch™ Verdampfer mit festem Heizblock kann unter gezielter Belüftung verschiedene Proben verdampfen.

Marke:  Liebisch™ 56006101

Artikelnummer. 10361212

  • 2415.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 08-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Metallblock-Thermostat/höhenverstellbares Multiplex-Ventil-Depot
  • Austauschbare Edelstahl-Luer-Nadeln mit Steckanschlüssen.
  • Das Venti-Depot kann zur bequemen Probenbeladung seitlich geschwenkt werden.
Spezifikation

Spezifikation

230 V
Raumtemperatur bis 200 °C
260 x 180 x 135 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Zubehör anzeigen
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Liebisch™ Metallblockthermostat Thermobil Mini TM-M-130-24 130°C > Abmessungen (L x B x H): 260 x 180 x 135 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt