Learn More
Terbium-Sputteringtarget, 50.8 mm Durchmesser x 3.18 mm Dicke, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
Je 1
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Terbium sputtering target |
Namenshinweis | 50.8mm dia. x 3.18mm thick |
CAS | 7440-27-9 |
Summenformel | Tb |
MDL-Nummer | MFCD00011256 |
Menge | Je 1 |
Synonym | unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
InChI-Schlüssel | GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | [Tb] |