Learn More
Terbium-Sputteringtarget, 50.8 mm Durchmesser x 1.59 mm Dicke
Artikelnummer. 15472417
Click to view available options
Menge:
1 Ea.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium sputtering target
Namenshinweis 50.8mm dia. x 1.59mm thick
CAS 7440-27-9
Summenformel Tb
MDL-Nummer MFCD00011256
Menge 1 Ea.
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
InChI-Schlüssel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tb]
IUPAC-Name Terbium
Molekulargewicht (g/mol) 158.93
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376