Learn More
Terbiumbarren (REO), Ta 0.999, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396517
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-27-9
Summenformel Tb
Molekulargewicht (g/mol) 158.93
MDL-Nummer MFCD00011256
InChI-Schlüssel GZCRRIHWUXGPOV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-06ssf7p179, ingot, foil, terbio, atom, chips, pieces, powder, acmc-20ajly, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23958
ChEBI CHEBI:33376
IUPAC-Name Terbium
SMILES [Tb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium
Namenshinweis Rare Earth Oxides Content, Ta <0.2%
Farbe Silberfarben bis grau
Physikalische Form Ingot, Ta, In luftbeständiger Poly-Flasche verpackt
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.9% (REO)
Verpackung In luftbeständiger Poly-Flasche verpackt
Aussehen Silver Gray ingot
Dichte 8.27g/cm3