Learn More
Terbium(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.99+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15279285
Terbium(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15279285
10 g
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
Artikelnummer. 15279285
Marke: Thermo Scientific Acros 295790100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13451-19-9
Summenformel H12N3O15Tb
Molekulargewicht (g/mol) 453.03
MDL-Nummer MFCD00799162,MFCD00149868
InChI-Schlüssel UTCARTSNNKGRTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym terbium trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hexahydrate, terbium nitrate, hexahydrate, terbium iii nitrate, hexahydrate 1:3:6, terbium nitrate hexahydrate, nitric acid, terbium 3+ salt, hexahydrate, 3no3.tb.6h2o, terbium iii nitratehexahydrate, terbium 3+ trinitrate hexahydrate, terbium iii nitrate hydrate, reacton
PubChem CID 202879
IUPAC-Name Terbium(3+); Trinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Tb+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) nitrate hexahydrate
Namenshinweis 99.9%
Farbe Weiß
Physikalische Form Granulatpulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99% min. (TREO base)
Strukturformel Tb(NO3)3·6H2O
Beilstein 11,9087
Merck Index 14,9157
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 453.02
Reinheit (%) ≥99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469288 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number295790020,295790100
ChargennummerA0466079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/09/2024 Catalog Number295790020,295790100
ChargennummerA0454925 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number295790020,295790100
ChargennummerA0453716 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/08/2023 Catalog Number295790020,295790100
ChargennummerA0402159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number295790020,295790100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Terbium(III) nitrate hexahydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
Name des Produkts
Terbium(III)-nitrat-Hexahydrat, 99.99+ %, Thermo Scientific Chemicals >