Learn More
Terbium(III)-acetathydrat, 99,99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423637
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100587-92-6
Summenformel C6H9O6Tb
Molekulargewicht (g/mol) 336.06
MDL-Nummer MFCD00149233
InChI-Schlüssel JQBILSNVGUAPMM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name terbium(3+) triacetate
SMILES [Tb+3].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Terbium(III) acetate hydrate
Menge 5 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 336.08 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%