missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TEP 7 Modellpufferlösung pH 7, WTW™

Click to view available options
Menge:
1000 ml
Packungsgröße:
1 Liter
Beschreibung
- pH-Puffer von WTW, die präzise und rückführbar auf PTB/NIST sind, in Großgrößen von 1 Litern mit integriertem Dosiergefäß-Standardpuffer
- Ungeöffnet bis zu 3 Jahre lang haltbar
- Sparsam im Gebrauch
- Einfachste Handhabung durch Dosiergerät
- Alle modernen technischen Pufferlösungen besitzen ein PTB (Physical Technical Government Agency) bzw. NIST (National Institute of Standards and Technology, USA) Traceable-Zertifikat.
- Mit einer Genauigkeit von ±0,03 pH
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 7 |
| Physikalische Form | Flüssigkeits- |
| Menge | 1000 ml |
| Verpackung | Flasche |
| Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction