Learn More
4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno-[2,3-e]-1,2-thiazin-3-carboxamid-1,1-dioxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15455495
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 59804-37-4
Summenformel C13H11N3O4S2
Molekulargewicht (g/mol) 337.37
MDL-Nummer MFCD00083502
InChI-Schlüssel WZWYJBNHTWCXIM-RAXLEYEMSA-N
Synonym tenoxicam, mobiflex, tilcotil, tenoxicamum, liman, tenoxicamum inn-latin, apo-tenoxicam, novo-tenoxicam, tilcotil tn, unii-z1r9n0a399
PubChem CID 54677971
ChEBI CHEBI:32192
IUPAC-Name 4-Hydroxy-2-Methyl-1,1-Dioxo-N-Pyridin-2-ylthieno[2,3-e]Thiazin-3-Carboxamid
SMILES CN1\C(=C(/O)NC2=CC=CC=N2)C(=O)C2=C(C=CS2)S1(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Hydroxy-2-methyl-N-(2-pyridyl)-2H-thieno[2,3-e]-1,2-thiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
Menge 25 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 337.37
Reinheit (%) 97%