Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tenofovir |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 287,21 |
Physikalische Form | Pulver |
Produkttyp | Reagenz |
Reinheit | ≥97,5 % (HPLC) |
InChI-Schlüssel | SGOIRFVFHAKUTI-ZCFIWIBFSA-N |
SMILES | C[C@H](CN1C=NC2=C(N)N=CN=C12)OCP(O)(O)=O |
IUPAC-Name | ({[(2R)-1-(6-amino-9H-purin-9-yl)propan-2-yl]oxy}methyl)phosphonic acid |
Molekulargewicht (g/mol) | 287.22 |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Tenofovir >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur