Learn More
Tocris Bioscience™ Tenofovir
Reverse transcriptase inhibitor
Marke: Tocris Bioscience™ 3666/10
123.94 EUR gültig bis 2024-12-16
Benutzen Sie den Promotions-Code "21630" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tenofovir is a selectively inhibits HIV reverse transcriptase (RNA-dependent DNA polymerase). Prevents cytotoxicity in SIV-infected C-8166 cells in vitro (IC50 = 1.5 μM). Antiviral agent.Spezifikation
99% | |
147127-20-6 | |
PMPA, (R)-9-(2-Phosphonoylmethoxypropyl)adenine | |
Tenofovir | |
Tenofovir |
(R)-[[2-(6-Amino-9 H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid | |
-20 °C | |
10 mg | |
M.W. (Observed): 287.21 |
Nur für Forschungszwecke