Learn More
Horst™ Leistungsregler für Temperaturregelung
Marke:  Horst™ 41201
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10799812
  • 225.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 06-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Elektromechanisch
Name des Produkts
Horst™ Leistungsregler für Temperaturregelung > Modell:HLM; Leistungsanpassung ohmscher Lasten, ermöglicht eine kontinuierliche Verringerung der Leistung von 70 % auf 4 %