Learn More
Carl Roth™ Temperature Measuring Strips
Marke:  Carl Roth™ 1890.1
Encompass_Preferred
Artikelnummer. 10424205
  • 26.46 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 22-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Show that the specific temperature value has been reached on surfaces
10 Pk.
40°, 43°, 46°, 49°, 54°, 60°, 66°, 71°C
48 x 18 mm