Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messstreifen zur Temperaturmessung
Artikelnummer. 11700919
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Packungsgröße:
2500 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 11700919
Marke: Thermographic Measurements Ltd M01ETHE046D01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermographic™ Etiketten zur Temperaturmessung zeigen die aktuelle Temperatur an. Das Etikett zur Temperaturmessung kann je nach Bedarf zur Überwachung und Anzeige der aktuellen Temperatur für die Sterilisation unterschiedlich sein.
  • Wärmeempfindlicher Aufkleber mit vielen Temperaturmesspunkten
  • Adhäsiv
  • Irreversibel
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Einwegprodukt Single-use
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 0.51 in.
Höhe (metrisch) 13 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 12 mm
Material Polyester Film, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Modell Thermax Encapsulated Temperature Indicator 46°C (115°F)
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) 9 g
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 0.41 in.
Beschreibung Thermax Encapsulated Temperature Indicator 46°C (115°F)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 115°F
Max. Temperatur (metrisch) 46 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 115°F
Min. Temperatur (metrisch) 46 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 115°F
Temperaturbereich (metrisch) 46 °C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung Single Temperature
Umfang Dual °C (°F)