Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messpunkte zur Temperaturmessung
Artikelnummer. 17777514
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
116°C bis 138°C
143 bis 166 ° °C
171 bis 193 ° °C
232°bis 260 °C
60 bis 82 ° °C
88 bis 110 ° °C
Packungsgröße:
10 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 17777514
Marke: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG4D01P1
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturanzeiger mit 5-Stufenuhr zeichnen mit irreversiblen Farbwechseln die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Wärmeempfindliches Etikett zur Überwachung der Temperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden.
  • Sofortige Reaktion.
  • Selbstklebend
  • Dezent
  • Irreversibel
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: (29-99°C (+/-1°C) / 100 -154°C (+/-1.5°C) 160-290°C (+/-1%+1°C).
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Skalengröße (angloamerikanisch) 0.15 Zoll
Skalengröße (metrisch) 14 mm
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 0,55 in.
Höhe (metrisch) 14 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 14 mm
Material Polyimidfolie, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Modell Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 116°C to 138°C (240°F to 280°F) Range 4
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) 9 g
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 0.55 in.
Beschreibung Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 116°C to 138°C (240°F to 280°F)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 280°F
Max. Temperatur (metrisch) 138 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 240°F
Min. Temperatur (metrisch) 116 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 240°F to 280°F
Temperaturbereich (metrisch) 116°C bis 138°C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 116°C, 121°C, 127°C, 132°C, 138°C (240°F, 250°F, 260°F, 270°F, 280°F)
Display 116/121/126/131/138°C
Umfang Dual °C (°F)