Learn More
Thermographic Measurements Ltd Messpunkte zur Temperaturmessung
Artikelnummer. 11740879
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
116°C bis 138°C
143 bis 166 ° °C
171 bis 193 ° °C
232°bis 260 °C
60 bis 82 ° °C
88 bis 110 ° °C
Packungsgröße:
10 Stück
500 Stück
Artikelnummer. 11740879
Marke: Thermographic Measurements Ltd M05CTHERG2D01P1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das schnelle, einfache Temperaturüberwachungssystem basiert auf einer patentierten, firmeneigenen Farbwechseltechnologie. TMC Hallcrest™ Thermax™ Temperaturanzeiger mit 5-Stufenuhr zeichnen mit irreversiblen Farbwechseln die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Wärmeempfindlicher runder Aufkleber zur Überwachung der Sterilisationstemperatur
  • Kostengünstig und einfach zu verwenden
  • Adhäsiv
  • Sofortige Reaktion.
  • Der permanente Farbwechsel zeichnet die höchste erreichte Temperatur auf.
  • Beständig gegen Öl, Wasser und Dampf.
  • Genauigkeitstoleranz: 29 – 99 °°C (+/-1 °C), 100 – 154 °C (+/-1.5 °C), 160 – 290 °C (+1 °C)
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Skalengröße (angloamerikanisch) 0.15 Zoll
Skalengröße (metrisch) 14 mm
Einwegprodukt Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Anwendungen in der Laborforschung, in der Medizin, der Messtechnik, der Elektronikindustrie, Automobilindustrie, in der Luft- und Raumfahrt, in der Stahlindustrie, Metallurgie, Kunststoffindustrie, Lebensmittelindustrie
Höhe (angloamerikanisch) 0,55 in.
Höhe (metrisch) 14 mm
Luftfeuchtigkeitsbereich 40 bis 60%
Länge (metrisch) 14 mm
Material Polyesterfolie, Acrylklebstoff
Messzeit 2 bis 5 s
Modell Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 60°C to 82°C (140°F to 180°F) Range 2
Thermometerfüllung Wachs-Schmelz-Technologie
Gewicht (metrisch) 9 g
Produkttyp Irreversible Temperaturanzeige
Länge (angloamerikanisch) 0.55 in.
Beschreibung Thermax 5-level Clock Temperature Indicator 60°C to 82°C (140°F to 180°F)
Max. Temperatur (angloamerikanisch) 180°F
Max. Temperatur (metrisch) 82 °C
Min. Temperatur (angloamerikanisch) 140°F
Min. Temperatur (metrisch) 60 °C
Temperaturbereich (angloamerikanisch) 140°F to 180°F
Temperaturbereich (metrisch) 60 bis 82 ° °C
Calibrated Yes
Zur Verwendung mit (Geräte) Elektrische Ausrüstung, Pumpen, Bremssysteme, Wasserpumpen, Luftfahrtausrüstung, militärische Ausrüstung
Genauigkeit ±1 °C
Unterteilung 60°C, 65°C, 70°C, 77°C, 82°C (140°F, 150°F, 160°F, 170°F, 180°F)
Display 60/65/71/77/82 °C
Umfang Dual °C (°F)