Learn More
BINDER™ Temperature and Humidity Calibration Certificate
Artikelnummer. p-200104357 Alle ansehen BINDER Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
KB PRO Serie
KBF Serie
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 30238362
Marke: BINDER™ 80122577
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Calibration certificate including 27 temperature measurements and 1 humidity measurement.
  • 27 temperature measuring points
  • 1 humidity measuring point, at 25°C/60% RH, or at specified values
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) KBF Serie
Zertifizierung/Konformität DIN12880
Dauer 1 Day
Produkttyp Calibration Certificate