Learn More
Tellur-Bruchbarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11306088
Tellur-Bruchbarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11306088
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11306088
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011073.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13494-80-9
Summenformel Te
Molekulargewicht (g/mol) 127.60
MDL-Nummer MFCD00134062
InChI-Schlüssel PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compoundsMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC-Name Tellur
SMILES [Te]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tellurium broken ingot
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 g
Reinheit (%) 99.99%
Geruch Geruchsneutral
Form Ignot
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerR21F039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
ChargennummerQ19H054 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
ChargennummerL28W031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
ChargennummerH02R005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
ChargennummerR21F030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Name des Produkts
Tellur-Bruchbarren, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >