Learn More
Sampling Systems™ TeleSwab™ Teleskop-Abstreifwerkzeug, Komplettsets
Artikelnummer. 15491885 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Modell:
Kit 1
Kit 2
Enthält:
1 x Teleskopstange, 1 x Winkeladapter, 1 x Tupferhalter
1x Teleskopstange,1x Vorlagenhalter, 1x Abstreifschablone
Packungsgröße:
1 Set
Artikelnummer. 15491885
Marke: Sampling Systems™ 8011K02
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit dem TeleSwab™ Teleskop-Tupferwerkzeug können Anwender Tupfer schnell und einfach von zuvor unzugänglichen Stellen zu entnehmen.
  • Ideal für Umweltabstrich und zur Verwendung mit großen Verarbeitungsgeräten
  • Ausziehbarer Griff, der bis 3 m verlängert werden kann
  • Einstellbarer Adapter für winklige Tupfer, um den Konturen des zu untersuchenden Gegenstands zu entsprechen
  • PTFE-Vorlagenwerkzeug ermöglicht das Abwischen eines festen Bereichs
  • Zwei verschiedene Komplettkits erhältlich
  • Kit 1 enthält einen Teleskopstab, einen Winkeladapter und einen Tupferhalter
  • Kit 2 enthält einen Teleskopstab, einen Vorlagenhalter und eine Abstreifschablone mit einem Lochschnitt nach Kundenwunsch
Spezifikation
Produkttyp Abstrich-Kit
Enthält 1x Teleskopstange,1x Vorlagenhalter, 1x Abstreifschablone
Grifftyp Ausziehbar
Modell Kit 2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Umweltabstrich
Länge (metrisch) Griff Ausziehbar auf 3 m