Learn More
Buerkle™ Teleskopstange
Artikelnummer. 10530053
Click to view available options
Länge (metrisch):
115 bis 300 cm (einstellbar)
125 bis 250 cm
165 bis 450 cm (einstellbar)
175 bis 600 cm (einstellbar)
65 bis 120 cm (einstellbar)
70 bis 180 cm
95 bis 280 cm (einstellbar)
Enthält:
2 Stäbe
3 Stäbe
4 Stäbe
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10530053
Marke: Buerkle™ 53550250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Buerkle™ Teleskopstange/das Teleskoprohr wird über einen praktischen Rastverschluss mit den TeleScoop™ Zubehörteilen für die Probenahme (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Kescher) verbunden. Für die Probenahme in den Bereichen Industrie zur Wasseraufbereitung.
  • Verschiedene Werkzeuge können an der Teleskopstange befestigt werden
  • Hilfsmittel (Winkelbecher, Pendelbecher, Flaschenhalter, Edelstahlbecher und Tauchnetz) werden über ein praktisches Schnappgelenk an der Teleskopstange befestigt.
  • Ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schächten, offenen Wasserläufen usw.
  • Mit der verstellbaren Teleskopstange aus Aluminium sind Probenahmetiefen von bis zu 6 m erreichbar
  • Die Teleskopstangen können nicht radial gedreht werden, wodurch eine noch bessere Handhabung erzielt wird
  • Die einzelnen Stangen sind mit einem Endanschlag versehen, sodass eine Stange nicht versehentlich aus einer anderen Stange herausrutschen kann
  • Teleskopstange 5355-0280, extrem kurzes Modell – aber bis zu 280 cm ausfahrbar. Passt in jeden Kofferraum!
  • Federn aus Edelstahl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Teleskopstange
Material Aluminium
Autoklavierbar Not Autoclavable
Enthält 2 Stäbe
Zur Verwendung mit (Anwendung) Industrie und Wasseraufbereitung, ideal für die Probenahme aus Bädern, Tanks, Schäften und offenen Wasserläufen, zur Verwendung mit Teleskop-Probenehmer
Zur Verwendung mit (Geräte) Bürkle Angled beaker, pendulum beaker, bottle holder, stainless steel beaker and dip net
Länge (metrisch) 125 bis 250 cm