Learn More
Heidolph Instruments Teleskopgestell
Ideales Teleskopstativ zur einfachen Montage von Rührwerken.
Marke: Heidolph Instruments
660.24 EUR gültig bis 2024-07-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21657" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Netto-Gewicht : 7.50000kg
Description
- Heidolph Teleskopstativ
- Universal-Stativ S2
- Verstellbare Länge 725 bis 1025 mm
- Röhrchendurchmesser 32 mm
Specifications
28.5 to 40.4 in. | |
1.3 in. | |
17 lb. |
725 bis 1025 mm | |
32 mm | |
7,7 kg |