Learn More
Juchheim Laborgeraete™ Teclu-Sicherheitsbrenner
Teclubrenner für Erdgas mit Luftregulierung und fein einstellbarem Nadelventil.
Marke: Juchheim Laborgeraete™ 01374 DP
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Betrieb mit Erdgas oder Propangas
- Mit Nadelventil
- Mit DVGW-Zertifizierung
- Mit Luftregulierblende
- Durch schwere, hochwertige Materialien besonders guter Stand
Spezifikation
Bunsen Burner | |
Brass | |
Needle Valve, Safety Valve, and Automatic Gas shut-off |
Propan | |
Gas consumption approx. 39 L/h (0.0787 kg/h), Heating capacity approx. 3810 kJ/h |