Learn More
Hettich Lab Technology™ Technologie, kleine Zentrifuge
Artikelnummer. 15346095
Click to view available options
Fassungsvermögen:
8 x 15 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15346095
Marke: Hettich Lab Technology™ 1800
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
EBA 200 Small Centrifuge is a practical, compact centrifuge for small sample sizes. Includes an 8-place fixed angle rotor to hold standard blood and urine tubes up to 15 mL in capacity.
Highlights:
  • Max. RPM: 200 - 6,000 min -1, Adjustable in increments of 10
  • Max. RCF: 3,461
  • Max. capacity: 8 x 15 mL
  • Small centrifuge including 8-place angle rotor
  • Compact design
  • IVDR-conform according to regulation (EU) 2017/746
  • Maximum noise level of ≤50 dB(A)
  • Impulse key for short cycle mode
  • 2 individual acceleration and deceleration stages
  • Easy operation with keypad
Features:
  • Plastic housing
  • Metal lid
  • Viewing port in the lid
  • One-hand lid lock
  • Lid dropping protection
  • Emergency lid lock release
  • Light alloy chamber
  • Brushless drive
  • Error display
  • Imbalance monitoring and switch-off
  • Backlit panel with actual values of all parameters
  • 3 adjustable messages after completion of the centrifugation run (audio + visual)
Spezifikation
Fassungsvermögen 8 x 15 ml
Max. RZB 3.461 x g
Max. Geschwindigkeit 6.000 U/min
Produktlinie EBA 200
Enthält Winkelrotor für 8 x 15 ml
Geräuschpegel ≤50 dB(A)
Laufzeit 1 to 99 min., Continuous Run, Short Cycle Mode (Impulse Button)
Sicherheitsmerkmale Überhitzungsschutz
Typ Kleine Zentrifuge
Abmessungen (H x B x T) 228 x 261 x 353 mm
Außenbreite (angloamerikanisch) 10.3 in.
Außenbreite (metrisch) 261 mm
Außenhöhe (angloamerikanisch) 9 in.
Außenhöhe (metrisch) 228 mm
Tiefe (angloamerikanisch) 13.9 in.
Tiefe (metrisch) 353 mm
Nettogewicht 9 kg
Spannung 200/240 V
Frequenz 50/60 Hz