Learn More
Technische pH-Pufferlösung
Zuverlässiger und umfassender pH-Puffer. Mettler Toledo™ Technische pH-Pufferlösungen sind auf zwei Dezimalstellen genau angegeben und rückführbar auf NIST-Normen. Die farbcodierte Lösung wird in einer praktischen 250 ml-Plastikflasche mit unkomplizierten Etiketten geliefert.
Marke: Mettler Toledo 51350012
25.11 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23284" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.25920kg
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Kalibrierlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat. Zertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer. NIST/DIN-Puffer direkt, technische Puffer indirekt rückführbar. DKD-Puffer mir DKD-Zertifikat.pH bei 25°C: 11.00
Typ: technisch
Menge: 250mL
Spezifikation
Farblos | |
pH-Elektroden | |
250 ml | |
Je 1 | |
Technisch |
pH-Messung, Elektrodenkalibrierung | |
11 | |
Milder Geruch | |
Ja | |
1 bis 2.5 % Diisopropylamin |
Sicherheit und Handhabung
- Technical buffer solution pH 11.00
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Diisopropylamine