Learn More
Technische Pufferlösung pH 7,00, Mettler Toledo™
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12621306 Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Menge:
6 × 250 ml
Packungsgröße:
1500 Milliliter
Artikelnummer. 12621306
Marke: Mettler Toledo 51350020
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Kalibrieren Sie pH-Sensoren mit zuverlässigen und umfassenden pH-Puffern. Mettler Toledo technische pH-Pufferlösung ist in praktischen Flaschen mit unkomplizierten Etiketten erhältlich. Sechserpackungen ermöglichen größeren Mengen für praktische und wirtschaftliche Versorgung.
pH-Elektroden müssen regelmäßig kalibriert werden; mindestens einmal täglich vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration oder längerfristigen Lagerung. Die Kalibrierung passt Anstieg und Versatz einer Elektrode an ihre wahren Werte an. Da eine Elektrode sowohl durch ihren Anstieg als auch durch ihren Versatz gekennzeichnet wird, ist es ratsam, mindestens eine Zwei-Punkt-Kalibrierung vorzunehmen, um zuverlässige Messungen und bessere Präzision zu erzielen. Es ist wichtig, dass die Messungen innerhalb des Kalibrierbereichs liegen.
Die international anerkannte pH-Skala basiert auf Standardreferenzmaterialien (SRM), die vom US-amerikanischen NIST, dem National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie) ausgewählt wurden. Diese Pufferlösungen sind auf diese primären Normen rückführbar. Das Qualitätsinspektionszertifikat, das für jede Flasche und jeden Beutel erhältlich ist, garantiert die angegebenen Werte und die Rückverfolgbarkeit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Analysenzertifikat Im Lieferumfang enthalten
pH 7,00 bei 25 °C
Physikalische Form Flüssig
Menge 6 × 250 ml
Zusammensetzung Kalium-Dihydrogenphosphat, Dinatriumhydrogenphosphat
Verpackung Flasche
Rückführbarkeit auf NIST Rückführbar auf NIST
Löslichkeitsinformationen Vollständig in Wasser mischbar