Learn More
Technische Pufferlösung pH 4,01, Mettler Toledo™
Benutzen Sie den Promotions-Code "23284" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
pH-Elektroden müssen regelmäßig kalibriert werden; mindestens einmal täglich vor Messungen und nach jeder Reinigung, Regeneration oder längerfristigen Lagerung. Die Kalibrierung passt Anstieg und Versatz einer Elektrode an ihre wahren Werte an. Da eine Elektrode sowohl durch ihren Anstieg als auch durch ihren Versatz gekennzeichnet wird, ist es ratsam, mindestens eine Zwei-Punkt-Kalibrierung vorzunehmen, um zuverlässige Messungen und bessere Präzision zu erzielen. Es ist wichtig, dass die Messungen innerhalb des Kalibrierbereichs liegen.
Die international anerkannte pH-Skala basiert auf Standardreferenzmaterialien (SRM), die vom US-amerikanischen NIST, dem National Institute of Standards and Technology (Nationales Institut für Normung und Technologie) ausgewählt wurden. Diese Pufferlösungen sind auf diese primären Normen rückführbar. Das Qualitätsinspektionszertifikat, das für jede Flasche und jeden Beutel erhältlich ist, garantiert die angegebenen Werte und die Rückverfolgbarkeit.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Siedepunkt | 100 °C |
Farbe | Rot |
Analysenzertifikat | Im Lieferumfang enthalten |
Dichte | 1 g/cm3 |
Beschreibung | Technical buffer pH 4.01, 6 x 250mL |
pH | 4.01 (bei 25 °C) |
Physikalische Form | Flüssig |
Menge | 6 x 250 ml |
Zusammensetzung | Kaliumhydrogenphosphat |
Verpackung | 6 x 250 ml |
Mehr anzeigen |