Learn More
Technischer Puffer für pH, DKD-zertifizierter pH 4,01, Mettler Toledo™
Click to view available options
Menge:
250 ml
Verpackung:
Je 1
Beschreibung
Zur Kalibrierung von pH Elektroden. Kalibrierlösungen mit Qualitäts-Prüfzertifikat. Zertifikat im Internet unter: www.mt.com/buffer. NIST/DIN-Puffer direkt, technische Puffer indirekt rückführbar. DKD-Puffer mir DKD-Zertifikat.
pH bei 25°C: 4,01
Typ: DKD
Menge: 250mL
pH bei 25°C: 4,01
Typ: DKD
Menge: 250mL
Spezifikation
Spezifikation
pH | 4.01 |
Menge | 250 ml |
Verpackung | Je 1 |