Learn More
Cole-Parmer™ Zubehör für Hybridisierungsinkubatoren, Röhrchen
Vielseitig verwendbare Röhrchen in unterschiedlichen Formaten; in einem Instrument können für unterschiedliche Durchsätze, Verwendungszwecke und Anwendungen verschiedene Größen verwendet werden. Hybridisierungsröhrchen aus Glas für Volumenreduktion, einfaches Spülen und verbesserte Signalerkennung
Marke: Cole-Parmer™ 39455-15
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Es können mehrere Röhrchen und anderes Zubehör gleichzeitig für verschiedene Anwendungen verwendet werden.
- Geringes Probenvolumen, auch bei großen Glasröhrchen.
- Durch die Rotation und das spezielle Design können auch geringe Volumina von bis zu 5 ml verwendet und wiedergewonnen werden.
- Die einzigartigen Einsteckröhrchen mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 0 bis 20 U/min können an Ihre speziellen Anwendungsbedürfnisse angepasst werden.
- Strahlenschutz (Das Schutzgehäuse und das tropffreie Röhrchendesign minimieren das Risiko für den Anwender.)
- Dickes Borosilikatglas sorgt für Haltbarkeit.
- Tropffreies, sicheres und praktisches Design für einfaches Ausgießen
- Mit O-Ring abgedichtete Endkappen verhindern Auslaufen.
- Der Schraubverschluss mit Gewinde zum Entweichen von Luft ermöglicht ein einfaches Öffnen ohne Vakuumprobleme.
- Die Röhrchenbaugruppen verfügen über Adapter für mehrere kleine Glasröhrchen für eine höhere Kapazität.
Spezifikation
9.44 Zoll | |
44 mm | |
HB-3D Hybrigene | |
240 mm |
Hybridisierungsröhrchen | |
Borosilikatglas | |
Schraubverschluss |