Learn More
Cole-Parmer™ Techne™
Artikelnummer. 11573789
Click to view available options
Temperaturbereich (metrisch):
Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C
Umgebungstemperatur +5 °C bis 200 °C
Anzahl Blöcke:
2
3
Wirkleistung:
300 W
450 W
Temperaturstabilität:
Bei 40 °C ±0,1 °C; bei 100 °C ±0,15 °C
Bei 40 °C ±0.05 °C; bei 100 °C ±0.1 °C
Verwenden Sie diese Heizgeräte als trockene, konstante Temperaturquelle für verschiedene Labor- und Forschungsanwendungen. Alle Modelle verfügen über unabhängige Anzeigeleuchten, die die Netzspannung, die Heizleistung und den Überhitzungsschutz anzeigen.
  • Heizgerät mit optimierter Präzision und ausgezeichneter Temperaturgenauigkeit
  • Vielseitige Auswahl an austauschbaren Heizblöcken für Probenröhrchen und -platten in vielen Größen
  • Geringerer Platzbedarf – leichtes Gewicht und flache Oberfläche ermöglichen das Stapeln von Einheiten bei Nichtgebrauch
  • 230 VAC-Betrieb
  • Kalibrierter Drehknopf zum Einstellen der Temperatur in 2 °C-Schritten
  • Ausgezeichnete Stabilität von ±0,05 °C bei 40 °C
  • Mit Blockextraktionswerkzeug und Netzkabel mit UK- und europäischem Stecker
  • Ideal für alle Ihre Anforderungen an die Probenerwärmung bzw. für Forschung oder allgemeine chemische Anwendungen
Spezifikation
Temperaturbereich (metrisch) Umgebungstemperatur +5 °C bis 100 °C
Typ Trockenbad/Block
Aufheizgeschwindigkeit 30 °C bis 100 °C in 18 Minuten
Anzahl Blöcke 2
Temperaturstabilität Bei 40 °C ±0.05 °C; bei 100 °C ±0.1 °C
Gewährleistung 3 Jahre
Abmessungen (L x B x H) 202 x 260 x 105 mm
Länge (metrisch) 202 mm
Breite (metrisch) 260 mm
Höhe (metrisch) 105 mm
Versandgewicht (metrisch) 4 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz, 300 W
Spannung 230 V
Wirkleistung 300 W
Frequenz 50/60 Hz