Learn More
Unity Lab Services™ Tech Direct Service Plan for Thermo Scientific Bio Safety Cabinets
Artikelnummer. p-7221193
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Biologische Sicherheitswerkbänke (0,9 bis 1,5 m)
Biologische Sicherheitswerkbänke (1,8 m)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17250414
Marke: Unity Lab Services™ TEDBSC1
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Tech Direct Service Plan provides support post factory warranty. Includes 3 day response time (within specified location and criteria), priority technical support, and one preventative maintenance visit.
  • Setzen Sie den Service und Support nach der Werksgarantie mit erweitertem Fernsupport und jährlicher präventiver Wartung fort
  • 3 Werktage Reaktionszeit (kann je nach Standort variieren) für Instandsetzung
  • 15 % Rabatt auf die verrechenbaren Kosten für technische Arbeiten und werkszertifizierte Ersatzteile für die Instandsetzung vor Ort
  • Ein geplanter Einsatz zur präventiven Wartung, einschließlich eines Kits zur präventiven Wartung (falls zutreffend)
  • Priorisierter, unbegrenzter Zugang zu OEM-geschulten Experten des technischen Supports, die Probleme diagnostizieren, untersuchen und per Fernzugriff beheben oder Besuche vor Ort mithilfe der neuesten digitalen Remote-Support-Tools planen können
  • Online-Zugang zur Service-Wissensdatenbank
  • Reparaturgarantie für die Dauer der Produktgarantie bzw. 1 Jahr, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, gemäß den Vertragsbedingungen
  • Geräte-Software-/Firmware-Updates bei Bedarf zur Unterstützung einer Präventivwartung inbegriffen
  • Upgrades auf neue Softwareversionen nicht im Leistungsumfang enthalten
  • 10 % Rabatt auf zusätzliche Serviceleistungen, einschließlich zusätzlicher Einsätze zur präventiven Wartung, Kalibrierungs- und Qualifizierungsservices
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Biologische Sicherheitswerkbänke (0,9 bis 1,5 m)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Support nach Ablauf der Werksgarantie
Enthält Dreitägige Reaktionszeit (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien), Vorzugsbehandlung im technischen Support und einen Besuch zur Präventivwartung.
Produkttyp Tech Direct Serviceplan
Service nicht inbegriffen Upgrades auf neue Softwareversionen
Reaktionszeit im Garantiefall Drei Tage (innerhalb des angegebenen Standorts und der angegebenen Kriterien)
Service inbegriffen Vorzugsbehandlung im technischen Support und ein Besuch zur Präventivwartung