Learn More
Tebbe-Reagenz, 0.5 M Lösung in Toluol, Thermo Scientific Chemicals
255.27 € - 552.00 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tebbe reagent |
---|---|
Namenshinweis | 0.5M solution in toluene |
CAS | 67719-69-1, 108-88-3 |
Farbe | Violett bis Rot |
Dichte | 0.9270g/mL |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10772263
|
Thermo Scientific Acros
368970250 |
25 mL | Glasflasche |
255.27 €
25 Milliliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10089001
|
Thermo Scientific Acros
368971000 |
100 mL | AcroSeal™ Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Bildung von C-C-Bindungen (Olefination), Lewis-SäureSpezifikation
Tebbe reagent | |
67719-69-1, 108-88-3 | |
0.9270g/mL | |
C13H18AlClTi | |
08,83; 10,87; 11,52; 12,54; 13,71; 15,79; 16,70; 17,69 | |
Bis(cyclopentadienyl-μ-chloro(dimethylaluminum-μ-methylenetitanium | |
284.62 |
0.5M solution in toluene | |
Violett bis Rot | |
4°C | |
MFCD00151575 | |
0.927 | |
Solubility in water: reacts. | |
Lösung |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Suspected of damaging fertility or the unborn child. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Wear eye protection/face protection. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. Use personal protective equipment as required. Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
Gefahr
- Tebbe reagent, 0.5M solution in toluene
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
RUO – Research Use Only