Learn More
TE-Puffer, Tris-EDTA, 100x-Lösung, pH 8,0, Molekularbiologie, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10143393
Click to view available options
Menge:
1 l
4 L
Verpackung:
Nalgene Poly Flasche
PolyPac™
Packungsgröße:
1 Liter
4 Liter
Artikelnummer. 10143393
Marke: Fisher BioReagents BP13384
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
TE-Puffer, Tris-EDTA, 100x Lösung, pH 8,0, Molekularbiologie
Tris–EDTA (TE) is routinely used for suspending nucleic acid samples.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris-EDTA
Namenshinweis 100X Solution
CAS 77-86-1, 60-00-4, 7732-18-5
Farbe Undesignated
Physikalische Form Liquid
Menge 4 L
DNase DNase-frei
Gefiltert durch Gefiltert durch einen 0.2-Mikron-Filter
Verpackung PolyPac™
Protease Protease free
Güte Molekularbiologie