Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Kassetten
Artikelnummer. 12004757
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
TE 22 Mini-Transfertank
Transfertank TE 42, TE 62
Typ:
Gelkassette
Klappbare Kassette
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 12004757
Marke: Hoefer™ TE44H
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
For use with TE62 Standard Transfer Tank with Cooling Chamber
  • Zubehör und Ersatzteile für TE62
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Transfertank TE 42, TE 62
Typ Klappbare Kassette
Enthält 1 Kassetteneinheit, 2 Schaumstoffschwämme 3 mm dick und 1 Schaumstoffschwamm 6 mm dick