Learn More
Thermo Scientific™ -40 °C Ultratiefkühlschränke der TDE-Serie
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Die -40 °C Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific™ TDE-Serie bieten einen reduzierten Energieverbrauch, eine vereinfachte Touch-Benutzeroberfläche, vier Kapazitäten und ein ergonomisches Schrankdesign.
Marke:  Thermo Scientific™ TDE60040FV
10881.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25041" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Verfügbarkeit und Versanddatum beziehen sich auf die Standardausstattung. Für werkseitig installierte Optionen, Anpassungen oder Services wählen Sie "Angebot anfordern" oder kontaktieren Ihren Kundenbetreuer. Die Vorlaufzeit kann variieren.
Artikelnummer. 16450925
  • 13768.50 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Thermo Scientific™ TDE Serie -40 °C Ultratiefkühlschränke mit H-Antrieb bieten drei aufrechte Modelle, die die Lagerkapazität von 40.000 auf 60.000 2 ml-Fläschchen maximieren. Die TDE-Serie ist eine nachhaltige und zuverlässige Lösung mit höchster Probensicherheit sowie Betriebskosteneinsparungen für Labore aller Art.
Leistung
  • Dank der Kohlenwasserstofftechnologie des H-Drive sparen diese Systeme bis zu 25 % an Energie und Wärmeabgabe im Vergleich zu herkömmlichen Ultra-Tiefkühlgeräten mit Kältemittel1
  • Konzipiert für den täglichen Gebrauch: die Schranktemperatur erholt sich nach dem Öffnen der Tür um 20 % schneller.2
  • Die leise Geräuschentwicklung von 53 dBA ermöglicht es, den Gefrierschrank ins Labor statt auf den Flur zu stellen
  • Erfüllt die Validierungsprotokolle für ±10 °C bei -80 °C mit starken Spitzenschwankungen und stationären Temperaturschwankungen
  • Natürliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis reduzieren die Betriebsbeanspruchung des Systems und sorgen für hervorragende Zuverlässigkeit und sorgenfreien Probenschutz
Anwenderfreundlich
  • Die H-Drive-Informationszentrale (HIC) kombiniert eine leicht ablesbare Temperatur mit benutzerfreundlichen, kapazitiven Touch-Tasten auf einem 5,6-Zoll-Display
  • Vier Größen (300, 400 500 und 600 2 in.-Box) für eine Vielzahl von Lagerungsanforderungen und Laborspezifikationen
  • Alle Modelle verfügen über fünf Innentüren, die einen einfachen Zugang zu den Proben ermöglichen, ohne den Gefrierraum den Umgebungsbedingungen auszusetzen
  • Verbesserter Bedienkomfort durch einen neuartigen ergonomisch gestalteten Griff, ein kontrastreiches Display auf Augenhöhe und komfortable, leicht zugängliche Regalplätze.
  • Kompatibel mit den meisten Gestellsystemen, einschließlich einer kompletten Palette von Thermo Scientific™ Gestellen für Schachteln und Mikrotiterplatten sowie Thermo Scientific™ Matrix™ und Nunc CryoBank™ Röhrchen
  • Sicherheitsfunktionen einschließlich Alarmeinstellungen und für Vorhängeschlösser geeignete Türen
Nachhaltigkeit
  • Hergestellt in einem Fertigungsbetrieb, der unter anderem für die Vermeidung von Deponieabfällen mit einem Preis ausgezeichnet wurde
  • Geringere HVAC-Kosten durch weniger Wärmeabgabe an die Umwelt
  • Natürliche Kältemittel und wassergeblasene Schaumstoffisolierung, wodurch die Baureihe den SNAP-Anforderungen der US-Umweltschutzbehörde, der F-Gas-Verordnung der Europäischen Union und anderen Nachhaltigkeitsnormen entspricht
Fußnoten:
  1. Interne Daten beim Vergleich von 11,2 kWh/Tag gegenüber UXF600 mit kWh/Tag. Daten liegen vor.
  2. Typische Testdaten von Gefrierschränken auf Grundlage interner Tests bei Umgebungstemperatur von 20 °C; typisches Standard-Validierungsprotokoll von ±10 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ultratiefkühlgeräte der Thermo Scientific TDE-Serie, -40 °C Fassungsvermögen von 600 Schachteln, 230 V, 50 Hz
816 L
1 außen, 4 innen
Vakuumisolationspaneele (VIP) + wassergetriebenem Polyurethanschaum (SNAP-konform)
3
111 kg
Schrank
Thermo Scientific
Manuell
71,9 x 87,3 x 130,1cm (28,3 x 34,4 x 51,2 in.)
Ja
Smart-Vue kompatibel
EU
230 V, 50 Hz
60,000 x 2 ml
Gehäuse R290
348kg
297 kg
12
28,8 cu. ft.
-10 °C bis -40 °C
5
Edelstahl
245 lbs.
CE
HIC 5,6 in.-Anzeige mit 7 Segmenten mit kapazitiven Touchscreen-Tasten
Die Garantie unterscheidet sich je nach Land, bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Informationen benötigen.
38,5 x 39,6 x 78 in. (97,7 x 100,6 x 198,1cm)
Alarm, Schreiber
Fernalarmanschlüsse, 4 bis 20 mA, RS485- und Trockenkontakte
3,4/10
230 V
50 Hz
H-Antriebskompressor
765 lb.
654 lb.
2-Zoll-Boxen (600)