Learn More
Thermo Scientific™ TCF-32 Durchflussrotor
Führen Sie mit Hilfe dieser Rotoren Verarbeitungsanwendungen mit großen Mengen Flüssigkeit durch, die hohe RZB-Werte erfordern, wie Virustrennungen, Partikelisolierungen und Impfstoffherstellung.
Marke: Thermo Scientific™ 45820
Beschreibung
Führen Sie mit Hilfe von Thermo Scientific™ TCF-32 Durchflussrotoren Verarbeitungsanwendungen mit großen Mengen Flüssigkeit durch, die hohe RZB-Werte erfordern, wie Virustrennungen, Partikelisolierungen und Impfstoffherstellung.
Kompatibel mit:
Thermo Scientific Sorvall WX Ultra Zentrifugenserie
Bestellinformationen:
Für den Betrieb ist ein Kern erforderlich. Muss separat erworben werden.
Spezifikation
TCF-32 Durchflussrotor | |
940 ml/430 ml | |
32.000 U/min | |
Thermo Scientific™ Sorvall™ WX Ultrazentrifugen |
Durchflussrotor | |
102.000 × g | |
106/42 | |
Autoklavierbar |