Learn More
Medline Scientific™ Inverso Mikroskop TC100 mit Hellfeld , Phasenkontrast und Fluoreszenz Beleuchtung
Ein ideales Mikroskop für das typische Arbeitslabor, hergestellt unter hohen Qualitätsanforderungen.
Marke:  Medline Scientific™ 3660.8000M
Artikelnummer. 12653025
  • 16480.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Robust genug für Belastungen des ständigen täglichen Gebrauchs
  • Ideal für den mehrfachen Einsatz, da keine manuelle Einstellung erforderlich ist
  • Optischer Trinokular-Kopf mit 45°-Neigung
  • HB0100 W Ultra-Hochspannungs-Quecksilberlampe in Kugelform
Spezifikation
Spezifikation
1 Ersatzlampe, 1 Ersatzsicherung, Inbusschlüssel zur Kondensatorverriegelung, Staubschutzhülle und Bedienungsanleitung
N.A.0.3 (abnehmbar)
Hellfeld plan-achromatisch
220/240 V
WF10X/22 mm
Trinokular, 45° geneigt
220/240 V
Feldblende
Vierfach-Revolver mit Einrastfunktion, Invers
50/60 Hz
HB0 100 W Ultrahochspannungs-Quecksilberlampe in Kugelform
Inverso
Dokumentation
Datasheets
Name des Produkts
Medline Scientific™ Inverso Mikroskop TC100 mit Hellfeld , Phasenkontrast und Fluoreszenz Beleuchtung > Okular: 10x/22 mm Weitfeld