Learn More
TC-I 2000, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
TRPM8 channel blocker. Inhibits icilin -induced TRPM8 channel activation in rTRPM8-expressing CHO cells (IC50 = 53 nM).
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | TC-I 2000 |
Farbe | Weiß |
Menge | 50 mg |
Formelmasse | 414.4 |
Reinheit (%) | >99% |
Physikalische Form | Solid |